Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modell:
CEU elektronisk topplastvåg
Standard elektronisk topplastvåg
Läsbarhet:
Inkluderar:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
- Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
- En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
- Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
- Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
- Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Internt |
| Certifikat och efterlevnad | Balans med typgodkännandecertifikat för Kina |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Kapacitet | 620 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 1 mg |
| Inkluderar | Draft Shield R, QP99 |
| Material | Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål |
| Modell | CEU elektronisk topplastvåg |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Visa mer |