Läs mer
- Home
- Products
- Vågar och vågar
- Laboratorievågar
- Analysvåg
- Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
Produktkod. 16342046
Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modell:
CEU elektronisk topplastvåg
Standard elektronisk topplastvåg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Inkluderar:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
24 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet | Modell | Läsbarhet | Inkluderar | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16342046 | 8200 g | Standard elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O, QP99 | - |
| 16424705 | 320 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16213242 | 620 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16233242 | 620 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield R, QP99 | - |
| 16293172 | 1200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16213182 | 1200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield R,QP99 | - |
| 16466465 | 6200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10, 20, 50 mg | Draft Shield O | Varje |
| 16293192 | 2200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16213202 | 2200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield F, Draft Shield R, QP99 | - |
| 16273192 | 2200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O, QP99 | 1 enhet |
| 16233212 | 3200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16253212 | 3200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield R, QP99 | - |
| 16463285 | 14,200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16253222 | 4200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16273222 | 5200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield E, QP99 | - |
| 16475925 | 5200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield R | - |
| 16293222 | 5200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield R,QP99 | - |
| 16415945 | 5200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 1 mg | Draft Shield R,QP99 | - |
| 16383388 | 6200 g | Standard elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O, QP2-4 | - |
| 16293232 | 6200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16436525 | 6200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O | - |
| 16447165 | 8200 g | Standard elektronisk topplastvåg | 10 mg | Draft Shield O, QP1 | Varje |
| 16273242 | 8200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 100 mg | Draft Shield O, QP99 | - |
| 16273212 | 32,200 g | CEU elektronisk topplastvåg | 10 mg, 100 mg | Draft Shield O, QP99 | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
16342046
Leverantör
Sartorius
Leverantörsnummer
MCA8202S2S000
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
- Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
- En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
- Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
- Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
- Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Internt |
| Certifikat och efterlevnad | Balans med typgodkännandecertifikat för Kina |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig |
| Kapacitet | 8200 g |
| Visningstyp | Färgpekskärm |
| Läsbarhet | 10 mg |
| Inkluderar | Draft Shield O, QP99 |
| Material | Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål |
| Modell | Standard elektronisk topplastvåg |
| Repeterbarhet | 1 sekund |
| Stabiliseringstid | 1 sekund |
| Elektriska krav | 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A |
| Visa mer Visa mindre |