Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision laboratorie våg
BIOPHARMA
Produktkod. 16424705 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
1200 g
14,200 g
2200 g
32,200 g
320 g
3200 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
8200 g
Modell:
CEU elektronisk topplastvåg
Standard elektronisk topplastvåg
Läsbarhet:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
10, 20, 50 mg
100 mg
Inkluderar:
Draft Shield E, QP99
Draft Shield F, Draft Shield R, QP99
Draft Shield O
Draft Shield O, QP1
Draft Shield O, QP2-4
Draft Shield O, QP99
Draft Shield R
Draft Shield R, QP99
Draft Shield R,QP99
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Inkluderar unitSize
16424705 320 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16213242 620 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16233242 620 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield R, QP99 -
16293172 1200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16213182 1200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield R,QP99 -
16466465 6200 g CEU elektronisk topplastvåg 10, 20, 50 mg Draft Shield O Varje
16293192 2200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16213202 2200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield F, Draft Shield R, QP99 -
16273192 2200 g CEU elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O, QP99 1 enhet
16233212 3200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16253212 3200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield R, QP99 -
16463285 14,200 g CEU elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O -
16253222 4200 g CEU elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O -
16273222 5200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield E, QP99 -
16475925 5200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield R -
16293222 5200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield R,QP99 -
16415945 5200 g CEU elektronisk topplastvåg 1 mg Draft Shield R,QP99 -
16383388 6200 g Standard elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O, QP2-4 -
16293232 6200 g CEU elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O -
16436525 6200 g CEU elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O -
16447165 8200 g Standard elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O, QP1 Varje
16342046 8200 g Standard elektronisk topplastvåg 10 mg Draft Shield O, QP99 -
16273242 8200 g CEU elektronisk topplastvåg 100 mg Draft Shield O, QP99 -
16273212 32,200 g CEU elektronisk topplastvåg 10 mg, 100 mg Draft Shield O, QP99 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 16424705 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA323S2CEUE QP99
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Cubis™ II Precision Lab Balance med en maximal belastning mellan 320 g och 14 200 g och en läsbarhet på 1 mg till 100 mg ger en idealisk modell för varje applikation.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
  • Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin.
  • En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie.
  • Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem.
  • Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning.
  • Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 320 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 1 mg
Inkluderar Draft Shield E, QP99
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell CEU elektronisk topplastvåg
Stabiliseringstid 1 sekund
Elektriska krav 100 – 240 VAC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 1,0 A