Läs mer
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCA användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16464195 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Modell:
Dragskydd I: Motoriserad med jonisator
Dragskydd U: Manuellt glas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Modell
16464195 60 g, 120 g, 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Dragskydd U: Manuellt glas
17150485 60 g, 120 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Dragskydd I: Motoriserad med jonisator
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16464195 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA225P2S00U
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 60 g, 120 g, 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01, 0.02, 0.05 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Språk Engelska, tyska, Frankrike, italienska, spanska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 6 sek.
Modell Dragskydd U: Manuellt glas
Stabiliseringstid 2 sek
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Semi mikrovåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 450/355 vågmodul/elektronisk modul
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 373/61 mm vägnings-/elmodul
Vikt (metrisk) 11, 12.5 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I