Läs mer
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16263252 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
120 g
220 g
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Modell:
Dragskydd U: Manuellt glas
Förpackningsstorlek:
1 enhet
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Modell unitSize
16263252 120 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara Dragskydd U: Manuellt glas 1 enhet
16263262 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara Dragskydd U: Manuellt glas -
16477295 60 g, 120 g, 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Dragskydd U: Manuellt glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16263252 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE125SUS00
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Cubis™ II Semi-Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 120 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport; QP99 programvara
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd U: Manuellt glas
Repeterbarhet ±0,01 mg
Stabiliseringstid 2 sek
Typ Semi mikrovåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 404/315 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 373/61 mm vägnings-/elmodul
Vikt (metrisk) 10.2, 11.7 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I