Läs mer
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMA
Produktkod. 16477295 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g, 120 g, 220 g
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Modell:
Dragskydd U: Manuellt glas
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Modell
16477295 60 g, 120 g, 220 g Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport Dragskydd U: Manuellt glas
1 options
Produktkod. 16477295 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCE225P2S00U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140885.00 SEK
    135104.46 SEK / Paket med 1
    Save 5780.54 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
Cubis™ II Semi-Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garantie
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 60 g, 120 g, 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01, 0.02, 0.05 mg
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Linjäritet ±0,15 mg
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd U: Manuellt glas
Repeterbarhet ±0,01 mg
Stabiliseringstid 2 sek
Typ Semi mikrovåg
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 404 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 373/61 mm vägnings-/elmodul
Vikt (metrisk) 10.2, 11.7 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100/240 V± 10 %
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.