Läs mer
Sartorius Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance
BIOPHARMA
Produktkod. 16414185 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g, 120 g
60 g, 120 g, 220 g
Modell:
Balansera med Draft Shield A
Balansera med Draft Shield I
Balansera med Draft Shield U
Läsbarhet:
0.01 mg, 0.02 mg, 0.05 mg
0.01 mg, 0.1 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet
16414185 60 g, 120 g, 220 g Balansera med Draft Shield A 0.01 mg, 0.02 mg, 0.05 mg
16363287 60 g, 120 g Balansera med Draft Shield I 0.01 mg, 0.1 mg
16373287 60 g, 120 g, 220 g Balansera med Draft Shield I 0.01 mg, 0.02 mg, 0.05 mg
16404215 60 g, 120 g, 220 g Balansera med Draft Shield U 0.01 mg, 0.02 mg, 0.05 mg
16413095 60 g, 120 g Balansera med Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
16423065 60 g, 120 g Balansera med Draft Shield A 0.01 mg, 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16414185 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA225P2S00A QP99
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger läsbarhet på 10μ g och en maximal vägningskapacitet upp till 220 g. Används för att väga små provmängder ner tillμ g-intervall.
Den nya generationen av modulära premiumlaboratorievågar
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de teknologier som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Cubis™ II balansserie från Sartorius .
Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-balansen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem. Dessa designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning. Den erbjuder moderna användargränssnitt, läkemedels- och GxP-efterlevnad, inklusive datahantering, dataintegritet och anslutning, ergonomisk provhantering, enkel processintegration och obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Balans med typgodkännandecertifikat för Kina
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig
Kapacitet 60 g, 120 g, 220 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.01 mg, 0.02 mg, 0.05 mg
Inkluderar Intern kalibrering
Material Aluminium, plast PBT, Optiwhite floatglas och rostfritt stål
Modell Balansera med Draft Shield A
Stabiliseringstid 2 sek
Typ Analysvåg
Elektriska krav 100/240 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,0 A