Läs mer
Sartorius™ Cubis™ II Semi-mikro MCA 125S Balans
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18057924 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
HWL-konfiguration
QP1 HWL-konfiguration
QP1-konfiguration
QP99 HWL-konfiguration
QP99 Konfiguration
Standardkonfiguration
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
18057924 QP99 Konfiguration
18018114 QP1-konfiguration
18058204 QP1 HWL-konfiguration
18028184 HWL-konfiguration
18007544 Standardkonfiguration
18037834 QP99 HWL-konfiguration
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 18057924 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer MCA125S3S00D QP99
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Cubis™ II-serien av semi-mikrovågar med en maximal belastning mellan 120 g och 220 g och en läsbarhet mellan 0,005 mg och 0,01 mg är det idealiska valet för ett brett spektrum av applikationer.
Överlägsen vägningsprestanda
Snabb mättid och exakta vägningsresultat garanteras tack vare nästa generations monolitiska vägningssystem och den tekniska lösningen som kompenserar för miljöförändringar.
Inga fler problem med laddade prover
Glasdragskydden belagda med ledande skikt förhindrar yttre elektrostatiska effekter och den inbyggda jonisatorn eliminerar effektivt elektrostatiska laddningar från prover.
Vägledning för rengöringsprocessen
Intuitiv process för daglig och avancerad rengöring är nu tillgänglig i alla Cubis™ II MCA. Rengörings-QApp ger visuell vägledning, information om kemisk kompatibilitet samt elektronisk spårning av dessa händelser.
Möjlighet att uppgradera hårdvara
Hårdvarufunktioner som motoriserad dragskyddsfunktion eller inbyggd jonisator kan aktiveras efter köp. Ett automatiserat inre dragskydd finns som klick-in-tillbehör som rekommenderas att använda under utmanande miljöförhållanden (t.ex. i dragig miljö).
Efterlevnad och dataintegritet
Dataintegriteten från slut till ände, tekniska kontroller för efterlevnad av 21 CFR Part 11, integrerad revisionsspår och toppmodern användarhantering säkerställer att laboratorier kan uppfylla regulatoriska krav. Dessa funktioner är direkt tillgängliga på Cubis™ II balanserar, utan behov av ytterligare programvara.
Balanser Fleet Management
Ingenix Suite är en flexibel, öppen lösning som fungerar med eller utan ett ELN/LIM-system. Det erbjuder obegränsade anslutningar för att enkelt hantera hela Cubis™ II MCA labbbalansflotta över alla labb inom samma nätverk.
Användarvänlighet
Inlärningsfunktionen med inlärningsförmåga hos det motoriserade dragskyddet, guidade arbetsflöden för många olika applikationer (QApps), automatiserad motoriserad nivellering och automatisk intern justering (isoCAL ) hjälpa till med enkel och felfri drift av vågen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 120 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Modell QP99 Konfiguration
Stabiliseringstid 1.5 s
Typ Semi mikrovåg
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 301 mm
Lagligt för handel Nej