Läs mer
Sartorius™ Cubis™ II Ultra-Micro Balance
BIOPHARMA
Produktkod. 16233192 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
2.1 g
Produktkod. Kapacitet
16233192 2.1 g
1 options
Produktkod. 16233192 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer MCA2.7S2CEUM QP99
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Används för att bestämma den exakta vikten av mycket små provkvantiteter, denna våg erbjuder en läsbarhet på 0,0001 mg och en maximal kapacitet på 2,1 g.
Vägning i en reglerad miljö kan vara komplex, med stränga efterlevnadsdirektiv och kontroller som krävs för att leverera den noggrannhet och tillförlitlighet av resultat som krävs av läkemedelsindustrin. En av de tekniker som hjälper forskare att uppnå denna nivå av noggrannhet är Sartorius™ Cubis™ II vågserie.
  • Alla vägningsmoduler i Cubis™ II-vågen är designad för intuitiv drift, ytterligare hjälpt av intelligenta diagnossystem
  • Designelement garanterar en högre grad av repeterbarhet för olika arbetsflöden samtidigt som de minskar sannolikheten för mänskliga fel under mätning
  • Moderna användargränssnitt och enkel processintegration
  • Efterlevnad av läkemedel och GxP
  • Datahantering, integritet och uppkoppling
  • Ergonomisk provhantering
  • Obegränsad kommunikation på högsta nivå av noggrannhet och precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Typgodkännandecertifikat för Kina, CE
Kapacitet 2.1 g
Visningstyp Färgpekskärm
Läsbarhet 0.0001 mg
Stabiliseringstid 7 s
Typ Mikrobalans
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 61 mm
Lagligt för handel Nej