Läs mer
Sartorius Cubis™ II Ultra-Micro Balance, MCA användargränssnitt
Produktkod. 30052887 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Modell:
Dragskydd F: Filtrerat
Dragskydd M: Motoriserad
Inkluderar:
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Inkluderar
30052887 Dragskydd M: Motoriserad Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
16463375 Dragskydd F: Filtrerat Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052887 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer MCA2.7SMMTS
Beräknad leverans: 06-11-2026
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsmöjlighet
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 2.1 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0,1μ g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara
Utjämning Automation motoriserad
Linjäritet ±0,7μ g
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Mätningstid 10 sek.
Modell Dragskydd M: Motoriserad
Repeterbarhet ±0,15μ g
Stabiliseringstid 7 sek.
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till +40 °C
Typ Ultra Micro Balance
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 340/355 vägnings-/elmodul
Bredd (metrisk) 139/240 vägnings-/elmodul
Höjd (metrisk) 129/61 mm vägnings-/elmodul
Vikt (metrisk) 7.2, 7.9 kg
Spänning 100 till 240 V
Wattal 2 år
Amperage 1,0 A
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I