Läs mer
Sartorius Cubis™ II Ultra-Micro Balance, MCE användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16437445 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
6.1 g
Modell:
Drag shield M: Motoriserad för mikrovågar
Dragskydd F: Filtrerat
Produktkod. 16437445
Brand: Sartorius MCE6.6S2S00F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cubis™ II Semi-Micro Balance har helt anpassningsbar hårdvara, mjukvara och anslutningsmöjligheter
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Utmärkt servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • TFT-pekskärmsdrift med läsbar display och lättmanövrerat användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor (dragskydd M), eller gestsensor (tillval) inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Kapacitet 6.1 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1μ g
Inkluderar Balans, Tillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport
Linjäritet ±3μ g
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Modell Dragskydd F: Filtrerat
Repeterbarhet ±5μ g
Stabiliseringstid 5 sek.
Typ Ultra Micro Balance
Garanti 10 år
Längd (metrisk) 340/315 vägnings-/elmodul
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 121/61 vägnings-/elmodul
Vikt (metrisk) 6.4, 7.1 kg
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz (± 5 %)
Lagligt för handel Klass I