Läs mer
Sartorius Cubis™ III Analytisk balans, 120 g, 0,1 mg, EU-verifierad för Frankrike, manuell glasdragsköld
Produktkod. 31932755 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.1 mg
Kapacitet:
120 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932755 0.1 mg 120 g
1 options
Produktkod. 31932755 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB124S1FRU
Beräknad leverans: 13-01-2027
Avancerad analytisk våg är utformad för att leverera mycket noggranna och tillförlitliga vägningsresultat för laboratorie- och forskningsapplikationer.
  • Cubis III elektronisk analytisk balans med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,1 mg, nominell maxlast (Max) 120 g
  • Manuell glasdragskärm
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 120 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.1 mg
Typ Analysvåg