Läs mer
Sartorius Cubis™ III högkapacitets mikrobalanser, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, EU-verifierad utom Frankrike, QP99 och MDS-licensierad
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk mikrovåg med hög kapacitet och 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,001, 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 10,1, 32 g
- Automatisk glasdragskärm
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
- QP99 licensierad
- Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 10.1, 32 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.001, 0.01 mg |
| Typ | Mikrobalans med hög kapacitet |