Läs mer
Sartorius Cubis™ III Mikrovåg med hög kapacitet, 10,1, 32 g, 0,001, 0,01 mg, HWL, EU verifierat utom Frankrike
Produktkod. 31932830 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.001, 0.01 mg
Kapacitet:
10.1, 32 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932830 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g
1 options
Produktkod. 31932830 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB36P1EUI
Beräknad leverans: 07-01-2027
Mikrovåg med hög kapacitet designad för exakt vägning av större provmängder samtidigt som exceptionell mikronivåprecision bibehålls.
  • Cubis III elektronisk mikrovåg med hög kapacitet och 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,001, 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 10,1, 32 g
  • Automatisk glasdragskärm och jonisator
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 10.1, 32 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.001, 0.01 mg
Typ Mikrobalans med hög kapacitet