Läs mer
Sartorius Cubis™ III högkapacitets mikrobalans, 10,1, 32 g, EU-verifierad för Frankrike, QP99-licensierad
Produktkod. 31932992 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.001, 0.01 mg
Kapacitet:
10.1, 32 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932992 0.001, 0.01 mg 10.1, 32 g
1 options
Produktkod. 31932992 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB36P1FRUC
Beräknad leverans: 28-12-2026
Mikrovåg med hög kapacitet designad för exakt vägning av större provmängder samtidigt som exceptionell mikronivåprecision bibehålls.
  • Cubis III elektronisk mikrovåg med hög kapacitet och 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,001, 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 10,1, 32 g
  • Manuell glasdragskärm
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
  • QP99 licensierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 10.1, 32 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.001, 0.01 mg
Typ Mikrobalans med hög kapacitet