Läs mer
Sartorius Cubis™ III högkapacitets mikrobalans, 10,2, 36,2 kg, EU-verifierad för Frankrike, QP99-licensierad
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk högkapacitetsbalans med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 100, 1000 mg, nominell maxlast (Max) 10,2, 36,2 kg
- Ingen värnpliktssköld
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
- QP99 licensierad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 36.2 kg |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 100, 1000 mg |
| Typ | Högkapacitetsbalans |