Learn More
Sartorius Cubis™ III High-capacity Micro Balance, 12, 61 g, EU Verified Except France
Codice prodotto. 31932793 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Readability:
0.001, 0.01 mg
Capacity:
12, 61 g
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Readability Capacity Dimensione della confezione
31932793 0.001, 0.01 mg 12, 61 g Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31932793 Fornitore Sartorius N. del fornitore CUB66P1EUU
Beräknad leverans: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-capacity micro balance designed for precise weighing of larger sample quantities while maintaining exceptional micro-level accuracy.
  • Cubis III electronic high-capacity micro balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 0.001, 0.01 mg, nominal maximum load (Max) 12, 61 g
  • Manual glass draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacity 12, 61 g
Display Type Color TFT Touchscreen
Readability 0.001, 0.01 mg
Type High-capacity Micro Balance
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.