Läs mer
Sartorius Cubis™ III Mikrobalansen med hög kapacitet, 12, 61 g, EU verifierad för Frankrike
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk mikrovåg med hög kapacitet och 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,001, 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 12, 61 g
- Manuell glasdragskärm
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 12, 61 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.001, 0.01 mg |
| Typ | Mikrobalans med hög kapacitet |