Läs mer
Sartorius Cubis™ III högkapacitets mikrobalans, 5,1, 22 g, 0,001, 0,01 mg, MDS, Icke-verifierad, Global, Standardversion
Produktkod. 31933030 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.001, 0.01 mg
Kapacitet:
5.1, 22 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31933030 0.001, 0.01 mg 5.1, 22 g
1 options
Produktkod. 31933030 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB26P1S0A
Beräknad leverans: 13-01-2027
Mikrovåg med hög kapacitet designad för exakt vägning av större provmängder samtidigt som exceptionell mikronivåprecision bibehålls.
  • Cubis III elektronisk mikrovåg med hög kapacitet och 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaldivision (d) 0,001, 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 5,1, 22 g
  • Automatisk glasdragskärm
  • Standardversion icke-verifierad, alla enheter
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 5.1, 22 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.001, 0.01 mg
Typ Mikrobalans med hög kapacitet