Läs mer
Sartorius Cubis™ III Högkapacitets mikrobalans, 61 g, EU verifierad för Frankrike
Produktkod. 31932759 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.001 mg
Kapacitet:
61 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932759 0.001 mg 61 g
1 options
Produktkod. 31932759 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB66S1FRU
Beräknad leverans: 13-01-2027
Mikrovåg med hög kapacitet designad för exakt vägning av större provmängder samtidigt som exceptionell mikronivåprecision bibehålls.
  • Cubis III elektronisk mikrovåg med hög kapacitet och 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,001 mg, nominell maxlast (Max) 61 g
  • Manuell glasdragskärm
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 61 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Typ Mikrobalans med hög kapacitet