Läs mer
Sartorius Cubis™ III högkapacitets mikrobalans, 70,2 kg, 100 mg, EU-verifierad utom Frankrike, QP99-licensierad
Produktkod. 31932928 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
100 mg
Kapacitet:
70.2 kg
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932928 100 mg 70.2 kg
1 options
Produktkod. 31932928 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB70201S1EU0C
Beräknad leverans: 13-01-2027
Mikrovåg med hög kapacitet designad för exakt vägning av större provmängder samtidigt som exceptionell mikronivåprecision bibehålls.
  • Cubis III elektronisk högkapacitetsbalans med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 100 mg, nominell maxlast (Max) 70,2 kg
  • Ingen värnpliktssköld
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • QP99 licensierad
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 70.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 100 mg
Typ Högkapacitetsbalans