Läs mer
Sartorius Cubis™ III Mikrobalans, 10,1 g, Icke-verifierad, Global, Standardversion
Produktkod. 31932737 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.001 mg
Kapacitet:
10.1 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932737 0.001 mg 10.1 g
1 options
Produktkod. 31932737 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB10.6S1S0A
Beräknad leverans: 07-01-2027
Högprecisionsmikrovåg designad för ultrakänsliga vägningsapplikationer i laboratorie- och forskningsmiljöer.
  • Cubis III elektronisk mikrovåg med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,001 mg, nominell maxlast (Max) 10,1 g
  • Automatisk rund glasdragsköld
  • Standardversion icke-verifierad, alla enheter
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet 10.1 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Typ Mikrobalans
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.