Läs mer
Sartorius Cubis™ III mikrobalans, 3,1 g, EU-verifierad utom Frankrike, QP99-licensierad
Produktkod. 31932913 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.001 mg
Kapacitet:
6.1 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932913 0.001 mg 6.1 g
1 options
Produktkod. 31932913 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB6.6S1EUFC
Beräknad leverans: 13-01-2027
Högprecisionsmikrovåg designad för ultrakänsliga vägningsapplikationer i laboratorie- och forskningsmiljöer.
  • Cubis III elektronisk mikrovåg med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,001 mg, nominell maxlast (Max) 6,1 g
  • Manuell rustfri stål-dragskärm
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • QP99 licensierad
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6.1 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.001 mg
Typ Mikrobalans