Läs mer
Sartorius Cubis™ III mikrobalans, 3,1 g, EU-verifierad för Frankrike, QP99-licensierad
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk mikrovåg med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,001 mg, nominell maxlast (Max) 6,1 g
- Manuell rustfri stål-dragskärm
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
- QP99 licensierad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6.1 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.001 mg |
| Typ | Mikrobalans |