Läs mer
Sartorius Cubis™ III mikrovåg, 6,1 g, 0,001 mg, EU verifierat för Frankrike
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk mikrovåg med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,001 mg, nominell maxlast (Max) 6,1 g
- Automatisk rund glasdragsköld
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6.1 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.001 mg |
| Typ | Mikrobalans |