Läs mer
Sartorius Cubis™ III mikrovåg, 6,1 g, 0,001 mg, icke-verifierad, global, standardversion, rostfri ståldragsköld
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk mikrovåg med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,001 mg, nominell maxlast (Max) 6,1 g
- Manuell rustfri stål-dragskärm
- Standardversion icke-verifierad, alla enheter
- Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6.1 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.001 mg |
| Typ | Mikrobalans |