Läs mer
Sartorius Cubis™ III Precisionsvåg, 1,2 kg, 1 mg, EU-verifierad utom Frankrike, manuell glasdragsköld
Produktkod. 31932962 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
1 mg
Kapacitet:
1.2 kg
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932962 1 mg 1.2 kg
1 options
Produktkod. 31932962 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB1203S1EUU
Beräknad leverans: 13-01-2027
Högpresterande precisionsbalans konstruerad för noggrann och pålitlig vägning i laboratorie-, industri- och kvalitetskontrollapplikationer.
  • Cubis III elektronisk precisionsbalans med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 1 mg, nominell maxlast (Max) 1,2 kg
  • Manuell glasdragskärm
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 1 mg
Typ Precisionsvåg