Läs mer
Sartorius Cubis™ III Precision Balance, 1,5, 3,0, 6,2 kg, EU verifierat utom Frankrike
Produktkod. 31932749 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
10, 20, 50 mg
Kapacitet:
1.5, 3.0, 6.2 kg
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932749 10, 20, 50 mg 1.5, 3.0, 6.2 kg
1 options
Produktkod. 31932749 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB6202P1EU0
Beräknad leverans: 12-01-2027
Högpresterande precisionsbalans konstruerad för noggrann och pålitlig vägning i laboratorie-, industri- och kvalitetskontrollapplikationer.
  • Cubis III elektronisk precisionsbalans med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 10, 20, 50 mg, nominell maxlast (Max) 1,5, 3,0, 6,2 kg
  • Ingen värnpliktssköld
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1.5, 3.0, 6.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 10, 20, 50 mg
Typ Precisionsvåg