Läs mer
Sartorius Cubis™ III Precisionsvåg, 12,2 kg, EU-verifierad utom Frankrike
Handla allt Sartorius ProdukterDescription
- Cubis III elektronisk precisionsbalans med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 100 mg, nominell maxlast (Max) 12,2 kg
- Ingen värnpliktssköld
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
- Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 12.2 kg |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 100 mg |
| Typ | Precisionsvåg |