Läs mer
Sartorius Cubis™ III Precisionsvåg, 14,2 kg, EU-verifierad utom Frankrike
Product Code. 31932629 Shop All Sartorius Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Läsbarhet:
10 mg
Kapacitet:
14.2 kg
Product Code. Läsbarhet Kapacitet
31932629 10 mg 14.2 kg
1 missing translation for 'options'
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31932629 missing translation for 'mfr' Sartorius missing translation for 'supplierNo' CUB14202S1EU0
Beräknad leverans: 13-01-2027
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Högpresterande precisionsbalans konstruerad för noggrann och pålitlig vägning i laboratorie-, industri- och kvalitetskontrollapplikationer.
  • Cubis III elektronisk precisionsbalans med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 10 mg, nominell maxlast (Max) 14,2 kg
  • Ingen värnpliktssköld
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 14.2 kg
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 10 mg
Typ Precisionsvåg