Läs mer
Sartorius Cubis™ III Semi-mikro balans, 120 g, HWL, EU verifierat utom Frankrike
Produktkod. 31932688 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.01 mg
Kapacitet:
120 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932688 0.01 mg 120 g
1 options
Produktkod. 31932688 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB125S1EUI
Beräknad leverans: 13-01-2027
Semimikrovåg designad för mycket noggranna vägningsapplikationer och ger pålitlig prestanda för laboratorie- och forskningsmiljöer.
  • Cubis III elektronisk semimikrovåg med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaldelning (d) 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 120 g
  • Automatisk glasdragskärm och jonisator
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 120 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Typ Semi-mikro våg