Läs mer
Sartorius Cubis™ III Semimikrobalans, 120 g, MDS, EU verifierat utom Frankrike
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk semimikrovåg med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaldelning (d) 0,01 mg, nominell maxlast (Max) 120 g
- Automatisk glasdragskärm
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
- Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 120 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.01 mg |
| Typ | Semi-mikro våg |