Läs mer
Sartorius Cubis™ III semimikrobalans, 220 g, 0,005 mg, EU-verifierad utom Frankrike, QP99 och HWL-licensierad
Produktkod. 31932879 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Läsbarhet:
0.005 mg
Kapacitet:
220 g
Produktkod. Läsbarhet Kapacitet
31932879 0.005 mg 220 g
1 options
Produktkod. 31932879 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer CUB226S51EUIC
Beräknad leverans: 13-01-2027
Semimikrovåg designad för mycket noggranna vägningsapplikationer och ger pålitlig prestanda för laboratorie- och forskningsmiljöer.
  • Cubis III elektronisk semimikrovåg med 7 tum
  • färgad TFT-pekskärm
  • Faktisk skaluppdelning (d) 0,005 mg, nominell maxlast (Max) 220 g
  • Automatisk glasdragskärm och jonisator
  • Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
  • QP99 licensierad
  • Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.005 mg
Typ Semi-mikro våg