Läs mer
Sartorius Cubis™ III Semi-mikrobalans, 220 g, 0,01 mg, EU-verifierad för Frankrike, QP99 och MDS-licensierad
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk semimikrovåg med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,01 mg, nominell maximal last (Max) 220 g
- Automatisk glasdragskärm
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat för Frankrike
- QP99 licensierad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 220 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.01 mg |
| Typ | Semi-mikro våg |