Läs mer
Sartorius Cubis™ III Ultra-mikro Balance, 2,1 g, 0,0001 mg, EU-verifierad utom Frankrike, QP99-licensierad
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Cubis III elektronisk ultramikro-balans med 7 tum
- färgad TFT-pekskärm
- Faktisk skaluppdelning (d) 0,0001 mg, nominell maxlast (Max) 2,1 g
- Automatisk rund glasdragsköld
- Verifierad balans med EG:s typgodkännandecertifikat (för EU utom Frankrike)
- Programvarupaketet QP99 licensierat
- Kablar med kontakttyper för EU, Storbritannien, Schweiz och Italien ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2.1 g |
| Visningstyp | Färg TFT-pekskärm |
| Läsbarhet | 0.0001 mg |
| Typ | Mikrobalans |