Läs mer
Cucurbitacin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cucurbitacin B |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H46O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-13,19-22,25,34-35,39H,11,14-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1 |
| Formel vikt | 558.3193 |