Läs mer
Cucurbitacin E, MedChemExpress
Beskrivning
Cucurbitacin E is a natural compound which from the climbing stem of Cucumic melo L. Cucurbitacin E significantly suppresses the activity of the cyclin B1/CDC2 complex.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cucurbitacin E |
| CAS | 18444-66-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H44O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-Elaterin α-Elaterine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (89.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H](C1)[C@@]([C@@](C)(O)C(/C=C/C(OC(C)=O)(C)C)=O)([H])[C@](C2)(C)[C@]1(C)[C@]3([H])CC=C4C(C)(C)C(C(O)=C[C@@]4([H])[C@]3(C)C2=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.69 |
| Visa mer |