Läs mer
MedChemExpress Cucurbitacin I
Produktkod. 16442569
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16442569 1 mg
1 options
Produktkod. 16442569 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN1405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 514.65 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Synonym Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Mål STAT∣JAK