Läs mer
CUDC-101, MedChemExpress
Description
CUDC-101 is a potent inhibitor of HDAC, EGFR, and HER2 with IC50s of 4.4, 2.4, and 15.7 nM, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | CUDC-101 |
| CAS | 1012054-59-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.54 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C#CC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OCCCCCCC(NO)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.49 |
| Formel vikt | 434.49 |
| Show More |