Läs mer
CUDC-427, MedChemExpress
Beskrivning
CUDC-427 is a potent second-generation pan-selective IAP antagonist, used for treatment of various cancers.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CUDC-427 |
| CAS | 1446182-94-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H36N6O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | GDC-0917 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (177.09 mM) |
| LEDER | O=C([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)NC3=C(C4=CC=CC=C4)N=C(C5=NC=CO5)S3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.7 |
| Visa mer |