Läs mer
MedChemExpress CUG
Produktkod. 16461208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16461208 5 mg
1 options
Produktkod. 16461208 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD1026
MedChemExpress CUG (3-Carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranoside) is a fluorogenic substrate (λex=386, λem=445 nm, ε=32K).
Specifikationer
CAS 64664-99-9
Synonym 3-Carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Kvantitet 5 mg
Molekylvikt (g/mol) 368.29 g/mol
Produkttyp Dye Reagents