Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Acinetobacter pseudolwoffii
Produktkod. 12637629
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12637629 5 öglor/pack Varje
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12637629 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4600503
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 17925TM*
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar NCIB 9020
Art Acinetobacter arter
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.