Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aerococcus viridans ATCC™ 11563™ , Aerococcus viridans ATCC 11563
Produktkod. 12988838
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12988838
Brand: Thermo Scientific™ R4601019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 11563TM*
Beskrivning Aerococcus viridans
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gram-positiva Cocci
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar NCTC 8251 [ICPB 4307]
Art Aerococcus arter
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.