Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Produktkod. 12667629
Change view
Kvantitet:
5 öglor/pack
Produktkod. Kvantitet
12667629 5 öglor/pack
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12667629 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4601100
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 16404TM*
Beskrivning Aspergillus brasiliensis
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Svampar
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar WLRI 034(120) [CBS 733.88, DSM 1387, DSM 1988, IFO 9455, IMI 149007, NCPF 2275]
Art Aspergillus art
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.