Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacillus megaterium ATCC™ 14581™
Produktkod. 12995943
Change view
Kvantitet:
5 slingor
Produktkod. Kvantitet
12995943 5 slingor
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12995943 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4609395
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 14581TM*
Beskrivning Bacillus megaterium
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gram-positiva stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Förpackningstyp 5 öglor/pack
Kvantitet 5 slingor
Stambeteckningar WDCM00004, [BCRC 10608, CCM 2007, CCUG 1817, CIP 66.20, DSM 32, HAMBI 2018, IAM 13418, JCM 2506, KCTC 3007, LMG 7127, NBRC 15308, NCCB 75016, NCIMB 9376, NCTC 10342, NRIC 1710, NRRL B-14308, VKM B-512]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.