Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacteroides thetaiotaomikron ATCC™ 29741™
Produktkod. 12998878
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12998878
Brand: Thermo Scientific™ R4601260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 29741TM*
Beskrivning Bacteroides thetaiotaomikron
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Anaerober
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar WAL 2926 [CIP 104207]
Art Bacteroides arter
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.