Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™Bacteroides fragilis ATCC® 25285™
Produktkod. 12958878
Change view
Kvantitet:
5 Slingor/Pk
Produktkod. Kvantitet
12958878 5 Slingor/Pk
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12958878 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4601250
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Utför kvalitetskontrolltestning och prestandautvärdering av mikrobiologiska procedurer med dessa färdiga att använda bakteriologiska loopar.
Utför tryggt testning av media, reagenser och identifiering& antimikrobiella känslighetskit och utvärdera bakteriologiska procedurer med färdiga att använda Thermo Scientific™ Culti-Loops™ QC-organismer.
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ rekommenderas att användas för odlingsmedier och kvalitetskontroll av antimikrobiell känslighet.
Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ rekommenderas att användas för odlingsmedia och antimikrobiell känslighet kvalitetskontrolltestning av CLSI. β-laktamaspositiv stam.
Teknik:
Slingan kan lösas i ett flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, artikelnr. R4631000. Alternativt kan den strykas direkt på lämpligt medium.
Innehåller:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® ATCC™ 25285™
Beskrivning Bacteroides fragilis ATCC™ 25285™
Formatera Culti-Loops
Målorganismklass Gramnegativa, stavformade anaerober
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 Slingor/Pk
Stambeteckningar NCTC 9343, CN 6300, DSM 2151, ONSLOW, VPI 2553, EN-2