Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pluralibacter gergoviae ATCC™ 33028™
Beskrivning
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 33028TM* |
| Certifikat och efterlevnad | Culti-Loops är CE-märkta. |
| Beskrivning | Pluralibacter gergoviae |
| Produkttyp | Enskild organism |
| Målorganismklass | Gramnegativa stavar |
| Testtyp | Kvalitativ QC |
| Förpackningstyp | 5 öglor/pack |
| Kvantitet | 5 Slingor/Pk. |
| Stambeteckningar | CDC 604-77 [CIP 76.01] |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.