Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ BÄ 1705™
Produktkod. 12915943
Change view
Kvantitet:
5 slingor
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12915943 5 slingor Paket med 5
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12915943 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4609384
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® BAA 1705TM*
Beskrivning Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC™ BÄ 1705™
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Förpackningstyp 5 öglor/pack
Kvantitet 5 slingor
Stambeteckningar ART 2008133 [D05, 1338]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.