Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Lactobacillus delbrueckii subsp. laktis ATCC™ 12315™
Beskrivning
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | 12315TM* |
| Beskrivning | Lactobacillus delbrueckii subsp. laktis ATCC™ 12315™* |
| Formatera | Culti-Loops |
| Produkttyp | Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism |
| Målorganismklass | Gram-positiva stavar |
| Testtyp | Kvalitativ QC |
| Förpackningstyp | 5 öglor/paket |
| Stambeteckningar | L110[DSM 20072, IAM 12476, NCDO 1438, S. OrlaJensen Thermobacterium lactis 10] |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.